Learn More
WTW™ Cuve de photométrie
Code produit. 11701333
Click to view available options
Volume (métrique):
3 mL
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 11701333
Marque: WTW™ 250621
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les cuves en verre et en Quartz avec surface latérale mate conviennent à la détection automatique des cuvettes du filtre Photolab™ et du photomètre spectral
Les cuves en verre et en Quartz avec surface latérale mate conviennent à la détection automatique des cuves du filtre Photolab™ et du photomètre spectral. Lors de l’utilisation de cuves jetables, le matériau en PMMA, ainsi qu’une surface latérale structurée ou mate, sont nécessaires en raison de la détection de cuves par les photomètres Photolab™. Les cuves en verre et en quartz possèdent un marquage afin de placer les cuves dans le photomètre dans la même direction pour une précision encore plus élevée. Les cuves de mesure de la turbidité peuvent être marquées pour empêcher les influences par le verre : Ceci permet une précision plus élevée, également pour les valeurs < 1 NTU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 3 mL
À utiliser avec (équipement) Photométrie
Conditions de stockage 15°C à 25°C
Type Kit de test cellulaire TOC