Learn More
Molecular Probes™ Conjugué pHrodo™ rouge Zymosan Bioparticles™ pour la phagocytose
Code produit. 13355464
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mg
Conditionnement:
5mg
Code produit. 13355464
Marque: Molecular Probes™ P35364
Étudiez la régulation de la phagocytose et de l’endocytose par les médicaments et/ou les facteurs environnementaux grâce au conjugué pHrodo Red Zymosan Bioparticles pour la phagocytose, qui contient du colorant indicateur pHrodo Red et qui est compatible avec la HCS, la HTS, les lecteurs de microplaques de fluorescence et la cytométrie en flux.
Obtenez une coloration plus rapide et des résultats plus précis sans avoir besoin d’étapes de lavage ou de colorant extincteur avec le conjugué pHrodo Red Zymosan BioParticles sensible au pH pour la phagocytose. Ce conjugué colorant-bioparticule fournit des résultats plus rapides et plus précis que tout autre conjugué colorant-bioparticule et a réduit la variabilité du signal et amélioré la synchronisation dans les expériences sensibles. Les conjugués de colorant pHrodo Red ne sont pas fluorescents à l’extérieur de la cellule, mais sont fortement fluorescents en rouge dans les phagosomes, détectant spécifiquement la phagocytose intracellulaire et l’endocytose. Le conjugué pHrodo Red Zymosan BioParticles est également mutiplexable avec une grande variété de rapporteurs et de colorants bleus, verts et rouge profond tels que GFP, Fuo-4, calcéine, NucBlue, CellEvent Caspase 3/7 green, Mitosox Green et Mitotracker Deep Red, entre autres.
La fluorescence du colorant pHrodo Red augmente considérablement à mesure que le pH baisse, du neutre vers acide, ce qui en fait un outil idéal pour étudier la phagocytose et sa régulation par des médicaments et/ou des facteurs environnementaux. L’absence de fluorescence à l’extérieur de la cellule élimine le besoin d’étapes de lavage et de colorants extincteurs.
Utilisez le conjugué pHrodo Red Zymosan BioParticles prêt à l’emploi dans les applications d’imagerie ou de flux, ou pHrodo Red SE, l’ester succinimidylique activé, pour le marquage des micro-organismes ou des protéines de votre choix.
En outre, le colorant pHrodo est disponible en vert et avec les conjugués E. coli, zymosan, S. aureus et dextrane de 10 000 MW.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Contenu et stockage Conserver à -20°C, déshydrater et garder à l’abri de la lumière.
Description Conjugué pHrodo™ Red Zymosan BioParticles™ pour la phagocytose
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (application) Analyse cellulaire
À utiliser avec (équipement) Cytomètre de focalisation acoustique Attune, Microscope confocal, Système d’imagerie cellulaire Floid, Microscope à fluorescence, Instruments d’analyse à haut contenu, Cytomètre en flux
Type de produit Colorant
Type de colorant Colorants sensibles au pH
Gamme de produits pHrodo
Quantité 5 x 1 mg
Conditions d’expédition Température ambiante
Espèces S. cerevisiae
Excitation / émission 560/585
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.