Learn More
Étalon de phtalates dans polyéthylène, SPEX CertiPrep™
Code produit 15193099 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15193099 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15193099 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur CRMPE001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    285.42€
    241.89€ / 5g
    Économisez 43.53€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Diisodécyl phtalate26761-40-030 000 μg/g
Diisononyl phtalate28553-12-030 000 μg/g
Phtalate de bis(2-éthylhexyle)117-81-73000μg/g
Phtalate de butylbenzyle85-68-73000μg/g
Diéthyle phtalate84-66-23000μg/g
Phtalate de diméthyle131-11-33000μg/g
Phtalate de di-n-butyle84-74-23000μg/g
Phtalate de di-n-octyle117-84-03000 μg/g
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalates in Polyethylene Standard
Note relative au nom Conçu pour être utilisé avec les réglementations et méthodes d’essai actuelles, notamment :
Méthode américaine : CPSC-CH-C1001.09.3
Directive européenne : 2005/84/CE
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse rapporte les analytes cibles avec une ±précision de 2 % et corrige la pureté des matières premières.
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Type Matériel de référence certifié
Quantité 5 g
compliance-icons
Identifiant produit
  • phthalates in polyethylene standard
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: di-n-octyl phthalate, BBP, dibutyl phthalate, bis(2-ethylhexyl) phthalate
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire