Learn More
Phthalic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31331943
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31331943 1 kg
31324347 500 g
31321804 25 g
31323041 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31331943 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1479201000g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalic acid
CAS 88-99-3
Quantité 1 kg
Formule moléculaire C8H6O4
Numéro MDL MFCD00002467
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1C(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 166.13
Pourcentage de pureté 98%