Learn More
Anhydride phtalique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10762695 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250g
1kg
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10762695 2,5kg Flacon en plastique 2.50kg
10745781 250g Flacon en plastique 250g
10205140 1kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10762695 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131070025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 88-99-3 | C8H6O4 | 166.132 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88-99-3
Formule moléculaire C8H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 166.132
Numéro MDL MFCD00002467
Clé InChI XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
CID PubChem 1017
ChEBI CHEBI:29069
Nom IUPAC acide phtalique
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Phthalic acid
Point de fusion 200,0°C à 205,0°C
Couleur Blanc
Densité 168 g/ml
Quantité 2,5kg
Point d’éclair 168°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline fine
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 09, 791
Merck Index 15, 7483
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :7 g/l (25°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool, peu soluble dans l’éther, pratiquement insoluble dans le chloroforme
Poids de la formule 166.13
Pourcentage de pureté 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phthalic acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement