Learn More
Acide phtalique, ACS, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348918
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348918 100 g 100g
11338918 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348918 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041770.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 88-99-3 | C8H6O4 | 166.132 g/mol
L’acide phtalique est utilisé comme ingrédient actif dans les polyesters et les résines alkydes. On l’utilise comme plastifiant pour le polychlorure de vinyle et autres polymères. Il est également utile dans la production d’anthraquinone, de phénolphtaléine et de pigments de phtalocyanine. Il sert de réactif organique dans la production de phtalates. Il est utilisé pour préparer le 1,3-cyclohexadiène via une réduction par amalgame de sodium.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-99-3
Formule moléculaire C8H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 166.132
Numéro MDL MFCD00002467
Clé InChI XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
CID PubChem 1017
ChEBI CHEBI:29069
Nom IUPAC acide phtalique
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalic acid
Point de fusion 205°C (décomposition)
Densité 1,593
Quantité 100 g
Point d’éclair 168°C (334°F)
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage >99.5%
Beilstein 608199
Merck Index 14,7371
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Slightly soluble in water,methanol and ether. Insoluble in chloroform.
Poids de la formule 166.13
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité ACS