Learn More
Acide phtalique, ester bis-2-éthylhexylique, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314987
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30314987 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314987 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DRECR16173000
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester
CAS 117-81-7
Noms d’analytes ou de composants Phthalic acid, bis-2-ethylhexyl ester
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C24 H38 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Diethylhexylphthalate, Bis-(2-ethylhexyl) Phthalate, Plastic additive 01, DEHP
Formule InChI InChI=1S/C24H38O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h11-12,15-16,19-20H,5-10,13-14,17-18H2,1-4H3
Type de solution Neat
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC(CC)CCCC
Nom IUPAC bis(2-éthylhexyl) benzène-1,2-dicarboxylate
Industry Type Environmental Testing
Poids moléculaire (g/mol) 390.56
Quantité 100 mg
Poids de la formule 390.277 g/mol