Learn More
Anhydride phtalique, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 13418588 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
2kg
500g
5kg
Code produit. 13418588
Marque: Thermo Scientific Acros 423320050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 85-44-9 | C8H4O3 | 148.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-44-9
Formule moléculaire C8H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 148.12
Numéro MDL MFCD00005918
Clé InChI LGRFSURHDFAFJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phthalic anhydride, isobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 1,3-dioxophthalan, 1,3-phthalandione, phthalsaeureanhydrid, phthalic acid anhydride, o-phthalic acid anhydride, phthalandione, retarder esen
CID PubChem 6811
ChEBI CHEBI:36605
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthalic anhydride
Point de fusion 129.0°C to 132.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 284.0°C
Point d’éclair 152°C
Résidus d’allumage 0.01% max.
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 5 kg
Beilstein 17,469
Fieser 01,882; 17,148
Merck Index 15,7484
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and carbon disulfide, slightly soluble in ether, 7.5% in benzene (25°C), forms phthalic acid in water
Nom IUPAC 1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione
Viscosité 6.4 mPa.s (197°C)
Poids de la formule 148.12
Pourcentage de pureté 99.0 to 100.2%
Qualité Réactif ACS
Forme physique Cristaux floconneux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.