Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| Phthalide | 87-41-2 | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phthalide |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| CAS | 87-41-2 |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| Formule moléculaire | C8H6O2 |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Clé InChI | WNZQDUSMALZDQF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1C2=CC=CC=C2C(=O)O1 |
| Nom IUPAC | 3H-2-benzofurane-1-one |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Afficher plus |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire