Learn More
Phtalimide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phthalimide |
| Point de fusion | >233.5°C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Point d’ébullition | 366.0°C |
| Point d’éclair | 165°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Quantité | 1 kg |
| Beilstein | 21, 458 |
| Afficher plus |