Learn More
Phthalylsulfathiazole, Mikromol™
Description
phtalylsulfathiazole
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N4-Phthalylsulfathiazole |
| CAS | 85-73-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | N4-Phthalylsulfathiazole |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C17 H13 N3 O5 S2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Phthalylsulfathiazole, 2-[[4-(Thiazol-2-ylsulfamoyl)phenyl]carbamoyl]benzoic acid, Benzoic acid, 2-[[[4-[(2-thiazolylamino)sulfonyl]phenyl]amino]carbonyl]-, Phthalanilic acid, 4'-(2-thiazolylsulfamoyl)- (8CI), (o-Carboxybenzoyl)-p-aminophenylsulfonamidothiazole, 2-(N4-Phthalylaminobenzenesulfonamide)thiazole, 2-(N4-Phthalylsulfanilamido)thiazole, 4'-(2-Thiazolylsulfamoyl)phthalanilic acid, 4'-(2-Thiazolylsulfamyl)phthalanilic acid, AFI-Ftalyl, Cremothalidine, Enteramida, Entero-sulfina, Entexidina, Ftalazol, Ftalil-Esteve, Ftalil-Septol, Ftalysept, Intestiazol, NSC 66454, NSC 683525, Phtalazol, Phthalazol, Phthalidin, Phthalylnorsulfazole, Phthalylsulfathiazole, Phthalylsulfonazole, Phthalylsulphathiazole, Sulfacetil, Sulfaphthalazole, Sulfathalidine, Sulftalyl, Sulphaphthalyl, Taleudron, Talidine, Taloudron, Thalazole, Thalinil, Thalistanin, Thalistatyl, Ultratiazol |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H13N3O5S2/c21-15(13-3-1-2-4-14(13)16(22)23)19-11-5-7-12(8-6-11)27(24,25)20-17-18-9-10-26-17/h1-10H,(H,18,20)(H,19,21)(H,22,23) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1C(=O)Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3nccs3 |
| Nom IUPAC | acide 2-[[4-(1,3-thiazol-2-ylsulfmoyl)phényl]carbamoyl]acide |
| Afficher plus |