Learn More
Phthivazide, LoGiCal
Code produit 30463219
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30463219 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463219 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR3191.00
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Phthivazid
CAS 149-17-7
Noms d’analytes ou de composants Phthivazid
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C14 H13 N3 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme 4-Pyridinecarboxylic acid, 2-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid, [(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]hydrazide (9CI), Isonicotinic acid, vanillylidenehydrazide (6CI,8CI), Ftivazid, Ftivazide, N-Isonicotinamido-3-methoxy-4-hydroxybenzalimine, NSC 31725, Phthivazid, Phthivazide, Vanicid, Vanillaberon, Vanizide
Formule InChI InChI=1S/C14H13N3O3/c1-20-13-8-10(2-3-12(13)18)9-16-17-14(19)11-4-6-15-7-5-11/h2-9,18H,1H3,(H,17,19)
Type de solution Neat
SMILES COc1cc(C=NNC(=O)c2ccncc2)ccc1O
Nom IUPAC N-[(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)méthylidèneamino]pyridine-4-carboxamide
Industry Type Clinical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 271.27
Quantité 10 mg
Poids de la formule 271.0957 g/mol