Learn More
Phthivazide, Mikromol™
Description
Phthivazide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phthivazid |
| CAS | 149-17-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Phthivazid |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C14 H13 N3 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 4-Pyridinecarboxylic acid, 2-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid, [(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]hydrazide (9CI), Isonicotinic acid, vanillylidenehydrazide (6CI,8CI), Ftivazid, Ftivazide, N-Isonicotinamido-3-methoxy-4-hydroxybenzalimine, NSC 31725, Phthivazid, Phthivazide, Vanicid, Vanillaberon, Vanizide |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H13N3O3/c1-20-13-8-10(2-3-12(13)18)9-16-17-14(19)11-4-6-15-7-5-11/h2-9,18H,1H3,(H,17,19) |
| SMILES | COc1cc(C=NNC(=O)c2ccncc2)ccc1O |
| Nom IUPAC | N-[(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)méthylidèneamino]pyridine-4-carboxamide |
| Afficher plus |