Learn More
Thermo Scientific™ Phusion Blood Direct PCR Master Mix
Code produit. p-6097657 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
500 réactions
Conditionnement:
100 réactions
500 réactions
Code produit. 15280114
Marque: Thermo Scientific™ F175S
Amplifiez l’ADN directement à partir du sang total sans purification préalable
Le Master Mix Thermo Scientific Phusion Blood Direct PCR est conçu pour l’amplification de l’ADN à partir de sang total. Avec ce kit, plus besoin de procéder à une étape de purification d’ADN distincte avant la PCR. L’ADN polymérase Phusion Hot Start II à démarrage à chaud haute fidélité modifiée résiste aux principaux inhibiteurs de PCR présents dans le sang et conserve son activité à des concentrations sanguines allant jusqu’à 40 % dans la réaction PCR.Cette ADN polymérase à activité corrective extrêmement précise fait du Master Mix Phusion Blood Direct PCR un choix idéal même pour les applications exigeantes comme le clonage. Le Master Mix Phusion Blood Direct PCR permet également l’analyse d’échantillons sanguins avec différents conservateurs (par exemple, l’héparine, l’EDTA, le citrate), dans des conditions de stockage variées et à partir de diverses espèces.
Points clés
  • PCR directe : l’échantillon est ajouté directement à la réaction de PCR. Aucune étape de purification d’ADN chronophage et coûteuse nécessaire.
  • Protocole de conservation et de dilution disponible : permet de réaliser des dizaines de réactions PCR à partir d’un petit échantillon et permet de procéder à de nouveaux tests
  • ADN polymérase Phire spécialement conçue : temps de protocole PCR extrêmement courts
  • Format Master Mix avec colorant de chargement de gel pré-mélangé : minimise la possibilité de contamination croisée, réduit la manipulation des échantillons et permet le chargement direct sur gel
Applications
  • Génotypage
  • Détection du transgène
  • Analyse d’inactivation/ neutralisation
  • Séquençage
Contenu
  • 2X Mélange Phusion Blood Direct PCR Master Mix/li>
  • 50 mM d’EDTA (pH 8,0)
  • Solution de 50 mM de MgCl2
  • 100 % DMSO
  • Mélange d’amorces de contrôle universel
  • Eau, exempte de nucléase
  • Échelle d’ADN O’GeneRuler Express
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage • 2X Phusion Blood Direct PCR Master Mix, 1 mL
• Universal Control Primer Mix, 40 μL
• 50 mM EDTA, 0.5 mL
• 50 mM DMSO, 0.5 mL
• 50 mM MgCl2, 1.5 mL
• Nuclease-free water, 1.25 mL
• O'GeneRuler Express DNA Ladder, 50 μg (sufficient for 100 applications)
Store at -20°C.
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR PCR directe
Polymérase ADN polymérase Phusion Blood II
Vitesse de réaction Rapide
Comprend l’étiquette ou le colorant Oui
Type de produit Master Mix de PCR directe
Quantité 100 réactions de 20 μl
Conditions d’expédition Wet or Dry Ice
À utiliser avec (application) Genotyping
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 100 réactions
En surplomb Arrondi
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Type d’échantillon Sang
Matériau de départ ADN