Learn More
Thermo Scientific™ Phusion™ HF and GC Buffer Packs
Code produit. 10584578 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Nom chimique ou matériau:
Detergent-free FF Buffer Pack
Detergent-free GC Buffer Pack
GC Buffer Pack
HF Buffer Pack
Couleur:
Colorless
Green
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 10584578
Marque: Thermo Scientific™ F519L
Edge
5X Phusion Green buffers include a density reagent and two tracking dyes for direct loading of PCR products on a gel.
The error rate of Phusion DNA Polymerase in HF Buffer (4.4 x 10-7) is lower than that in GC Buffer (9.5 x 10-7). Therefore, the HF Buffer should be used as the default buffer for high-fidelity amplification. However, GC Buffer can improve the performance of Phusion DNA Polymerase on some difficult or long templates, such as GC-rich templates or those with complex secondary structures. For applications such as microarray or DHPLC, where the DNA templates need to be free of detergents, we recommend using detergent-free reaction buffers.
Tampon GC pour ADN polymérases Phusion Développé pour les modèles riches en CG
Comprend :
Tampon Phusion GC 5x, solution de MgCl2 de 50 mM, DMSO à 100 %.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau GC Buffer Pack
Couleur Colorless
Description Boîte de tampons Phusion™ GC
À utiliser avec (application) PCR standard
Quantité 6 mL
Comprend Le pack de tampons Phusion GC comprend :
• Tampon Phusion GC 5X (tampon 1X fournissant 1,5 mM de MgCl2)
• 50 mM de MgCl2
• DMSO
Conserver à -20°C.