Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase haute fidélité Phusion™ (2 U/µl)
Obtenez des performances supérieures pour le clonage et d’autres applications nécessitant une haute fidélité grâce à l’une des ADN polymérases thermostables les plus précises disponibles.
Marque:  Thermo Scientific™ F530S
104.86 EUR valable jusqu'au 2023-10-31
Utilisez le code promo "18440" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Code produit. 10024537
  • 119.00€ / 100 unités
En stock
Description
Les ADN polymérases Phusion constituent la norme absolue en termes de PCR.Elles offrent une combinaison de caractéristiques qu’aucune autre enzyme n’est en mesure de présenter.Avec un taux d’erreur 50 fois inférieur à celui de l’ADN polymérase Taq et 6 fois inférieur à celui de l’ADN polymérase Pfu, l’ADN polymérase Phusion est la polymérase thermostable la plus précise disponible.Cette caractéristique fait des ADN polymérases Phusion le choix idéal pour le clonage et d’autres applications nécessitant une haute fidélité.La structure unique de l’enzyme favorise des durées de protocole courtes, des rendements élevées et des performances fiables, même en présence d’inhibiteurs de PCR.Pour le chercheur, cela se traduit par une grande facilité d’utilisation et une grande commodité.En outre, les ADN polymérases Phusion offrent également des rendements plus élevés avec des quantités d’enzymes plus faibles que les autres ADN polymérases.
Le nouveau format Phusion Green est une combinaison d’ADN polymérase Phusion et de tampons Phusion Green 5X.Les tampons contiennent un réactif de densité et deux colorants de suivi qui favorisent le chargement direct des produits issus de la PCR sur un gel.Le tampon coloré n’altère pas les performances des ADN polymérases Phusion. Il est compatible avec des applications en aval telles que le séquençage, la ligature et la digestion par restriction.
Points clés
  • Haute fidélité (taux d’erreur de 4,4 x 10-7 dans le tampon Phusion HF)
  • La vitesse de la polymérase permet d’obtenir des délais d’extension courts (15 à 30 s / kb)
  • Performance fiable, optimisation minimale requise
  • Rendement accru du produit avec un volume minimum d'enzyme
  • Chargement direct sur gel avec tampon transparent
Spécification
Spécification
Comprend
• ADN polymérase Phusion (2 U/µl)
• Tampon HF Phusion 5X
• Tampon GC Phusion 5X
• DMSO
• 50 mM de solution MgCl2
Tampons HF et GC Phusion fournissant 1,5 mM de MgCl2 dans une concentration 1X finale.
Conserver à -20°C.
Élevé
Rapide
ADN polymérase haute fidélité
Clonage
52 X
100 réactions
Autonome
ADN
Tube
ADN polymérase Phusion haute fidélité
Phusion
100 U
2 U/µl
Non
Arrondi
≤20 kb
Promotions
L’achat de ce produit inclut une immunité de juridiction en vertu des brevets mentionnés sur la notice du produit à condition que ledit produit soit utilisé dans la seule quantité achetée et exclusivement à des fins de recherche interne de l’acheteur.≈Aucun autre droit de propriété industrielle n’est accordé expressément, par implication ou par préclusion.Pour de plus amples informations sur l’acquisition de licences, veuillez contacter le directeur chargé des licences de la société Applied Biosystems au 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, États-Unis.