Learn More
Thermo Scientific™ Phusion U Multiplex PCR Master Mixes
Code produit. 15351722 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Colorless
Green
Nbre de réactions:
100 réactions
500 réactions
Conditionnement:
100 réactions
500 réactions
Code produit. 15351722
Marque: Thermo Scientific™ F562L
Mélange PCR Multiplex Master Mix haute performance pour une amplification simultanée rapide et fiable de plusieurs cibles
Thermo Scientific Phusion U Green Multiplex PCR Master Mix is a ready-to-use, 2X end-point PCR master mix designed for simultaneous amplification of multiple targets in a single tube. Over 20 primer pairs may be combined into a single reaction for highly specific and efficient multiplexing over a broad range of primer and template concentrations.
Le mélange Thermo Scientific Phusion U PCR Master Mix est un mélange PCR en terminal 2X prêt à l’emploi conçu pour l’amplification simultanée de plusieurs cibles dans un seul tube. Plus de 20 paires d’amorces peuvent être combinées en une seule réaction pour un multiplexage hautement spécifique et efficace sur une large gamme de concentrations d’amorces et de modèles.
Le mélange Master Mix est basé sur l’ADN polymérase Phusion U Hot Start, une enzyme à haute performance développée à l’aide de la technologie de fusion. De même que d’autres enzymes de la famille de Phusion, l’ADN polymérase Phusion U incorpore plus de nucléotides par événement de liaison que toute autre ADN polymérase. Ceci permet d’obtenir des rendements élevés de produits PCR avec des temps d’extension plus courts et par conséquent une réduction des temps de protocole totaux. La processivité considérablement améliorée permet également de réussir la PCR multiplex sur des cibles difficiles comme des modèles riches en GC ou des modèles de pureté sous-optimale. Avec une grande tolérance à de nombreux inhibiteurs de PCR, le mélange PCR multiplex Phusion U Master Mix peut même être utilisé avec des échantillons non purifiés comme le sang ou le sérum.
La spécificité de la PCR multiplex est augmentée par le mécanisme de démarrage à chaud à médiation Affibody. Le ligand Affibody lié de façon réversible inhibe la polymérase à des températures ambiantes empêchant l’amplification de produits non spécifiques et la formation d’amorces-dimères.
Le mélange PCR multiplex Phusion U Master Mix contient un tampon exclusif avec des concentrations équilibrées de tous les composants PCR, éliminant ainsi la nécessité d’une optimisation fastidieuse. Le mélange PCR multiplex Phusion U Green Master Mix simplifie encore le flux de travail. Il comprend un réactif de densité et deux colorants de suivi d’électrophorèse pour le chargement direct des produits PCR sur gels.
Points clés
  • PCR multiplex spécifique et efficace pour plus de 20 cibles jusqu’à 2,5 kb
  • Excellents résultats avec des modèles de pureté sous-optimale en raison de la tolérance aux inhibiteurs
  • Cycle rapide et chargement direct des produits PCR sur gels
  • Applications
    • Génotypage
    • Détection d’agents pathogènes
    • Tests alimentaires
    • Analyse des organismes génétiquement modifiés
    • Amplification de microsatellites
    Contenu
    Les mélanges PCR multiplex Phusion U et Phusion U Green Master Mix contiennent de l’ADN polymérase Phusion U Hot Start à démarrage à chaud, un tampon de réaction 2X, 3 mM de MgCl2, 400 °m de chaque dATP, dTTP, dCTP et dGTP.
    Les mélanges Master Mix sont fournis avec de l’eau exempte de nucléase.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Concentration 2X
    Contenu et stockage • Phusion U Hot Start DNA Polymerase
    • 2X Reaction buffer
    • 3 mM MgCl2
    • 400 μM of each dATP, dTTP, dCTP and dGTP
    • Nuclease-free water
    Store at –20°C.
    GC-Rich PCR Performance Moyenne
    Polymérase ADN polymérase Phusion U à démarrage à chaud
    Vitesse de réaction Rapide
    Type de produit Master Mix de PCR multiplex
    Quantité 500 réactions
    Conditions d’expédition Dry Ice
    À utiliser avec (application) Hot-start PCR, Genotyping
    Fidélité (par rapport à Taq) 25X
    Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
    Nbre de réactions 500 réactions
    En surplomb Arrondi
    Format de réaction SuperMix ou Master Mix
    Taille (produit final) 2,5 kb ou moins
    Couleur Colorless