Learn More
uvex Gants de sécurité ESD Phynomic AirLite A
Code produit 17767569 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5
6
7
8
9
10
11
12
Conditionnement:
10 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17767569 5 10 paires
17777569 6 10 paires
17787569 7 10 paires
17797569 8 10 paires
17707579 9 10 paires
17717579 10 10 paires
17727579 11 10 paires
17737579 12 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17767569 Fournisseur uvex Code fournisseur 6003805
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants Uvex phynomic airLite ESD sont des gants de sécurité légers qui offrent une différence de confort significative pour l’utilisateur.
  • Le plus léger et le plus sensible uvex Gant de protection anti-coupure Phynomic de niveau A
  • Matériau extérieur en polyamide, élasthanne et carbone
  • Revêtement en aqua-polymère respirable AirLite sur la paume et les bouts de doigts
  • Gant de sécurité avec fonction écran tactile – pour une utilisation sur presque tous les écrans, tablettes et téléphones portables
  • Gant de sécurité avec fonction ESD conforme à la norme DIN EN 16350:2014 – protège la pièce à usiner contre les charges électrostatiques
  • Bonne préhension dans les zones sèches et légèrement humides
  • Sans accélérateurs et approuvés dermatologiquement pour la protection de la santé et la compatibilité cutanée (proDERM)
  • Gants de sécurité très légers et respirants
  • Sensibilité exceptionnelle grâce au nouveau revêtement en aqua-polymère respirant “AirLite” combiné à une doublure fine (calibre 18)
  • Gants de sécurité avec manchette à maille et ajustement ergonomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 388 (3 1 1 0 X) et DIN EN 16350:2014
Coating Material Mousse aqua-polymère
Couleur Noir
Jetable Réutilisable
Finition externe Lisse
Hand Ambidextres
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non testé
Latex Free Oui
Matériau Polyamide, Élasthanne, Fibre de carbone
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants ESD
Dimensions 5