Learn More
uvex Gants de sécurité ESD Phynomic AirLite B
Code produit 17707599 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
12
Conditionnement:
10 paires
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17707599 6 10 paires
17717599 7 10 paires
17727599 8 10 paires
17737599 9 10 paires
17747599 10 10 paires
17757599 11 10 paires
17767599 12 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17707599 Fournisseur uvex Code fournisseur 6007806
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants Uvex phynomic airLite ESD sont des gants de sécurité légers qui offrent une différence de confort significative pour l’utilisateur.
  • Le plus léger et le plus sensible uvex Gant de protection anti-coupure Phynomic de niveau B
  • Matériau extérieur fabriqué à partir de matériaux innovants Dyneema Fibres de protection anti-coupure Diamond 2.0, polyamide, élasthanne et carbone
  • Revêtement en aqua-polymère respirable AirLite sur la paume et les bouts de doigts
  • Gants de sécurité sans fibres de verre et d’acier
  • Gant de sécurité avec fonction écran tactile – pour une utilisation sur presque tous les écrans, tablettes et téléphones portables
  • Gant de sécurité avec fonction ESD conforme à la norme DIN EN 16350:2014 – protège la pièce à usiner contre les charges électrostatiques
  • Bonne protection contre les coupures (de niveau B)
  • Bonne préhension dans les zones sèches et légèrement humides
  • Sans accélérateurs et approuvés dermatologiquement pour la protection de la santé et la compatibilité cutanée (proDERM)
  • Gants de sécurité très légers et respirants
  • Sensibilité exceptionnelle grâce au nouveau revêtement en aqua-polymère respirant “AirLite” combiné à une doublure fine (calibre 18)
  • Gants de sécurité avec manchette à maille et ajustement ergonomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 388 (3 X 3 2 B) et DIN EN 16350:2014
Coating Material Mousse aqua-polymère
Couleur Bleu clair, Noir
Jetable Réutilisable
Finition externe Lisse
Hand Ambidextres
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non testé
Latex Free Oui
Matériau Polyamide, Élasthanne, Fibre de carbone
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants ESD
Dimensions 6