Learn More
uvex Gants de sécurité ESD Phynomic AirLite B
Code produit 17767599 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
12
Conditionnement:
10 paires
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17767599 12 10 paires
17707599 6 10 paires
17717599 7 10 paires
17727599 8 10 paires
17737599 9 10 paires
17747599 10 10 paires
17757599 11 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17767599 Fournisseur uvex Code fournisseur 6007812
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    151.40€ / 10 paires
    Économisez 29.60€
    16% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les gants Uvex phynomic airLite ESD sont des gants de sécurité légers qui offrent une différence de confort significative pour l’utilisateur.
  • Le plus léger et le plus sensible uvex Gant de protection anti-coupure Phynomic de niveau B
  • Matériau extérieur fabriqué à partir de matériaux innovants Dyneema Fibres de protection anti-coupure Diamond 2.0, polyamide, élasthanne et carbone
  • Revêtement en aqua-polymère respirable AirLite sur la paume et les bouts de doigts
  • Gants de sécurité sans fibres de verre et d’acier
  • Gant de sécurité avec fonction écran tactile – pour une utilisation sur presque tous les écrans, tablettes et téléphones portables
  • Gant de sécurité avec fonction ESD conforme à la norme DIN EN 16350:2014 – protège la pièce à usiner contre les charges électrostatiques
  • Bonne protection contre les coupures (de niveau B)
  • Bonne préhension dans les zones sèches et légèrement humides
  • Sans accélérateurs et approuvés dermatologiquement pour la protection de la santé et la compatibilité cutanée (proDERM)
  • Gants de sécurité très légers et respirants
  • Sensibilité exceptionnelle grâce au nouveau revêtement en aqua-polymère respirant “AirLite” combiné à une doublure fine (calibre 18)
  • Gants de sécurité avec manchette à maille et ajustement ergonomique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN 388 (3 X 3 2 B) et DIN EN 16350:2014
Coating Material Mousse aqua-polymère
Couleur Bleu clair, Noir
Jetable Réutilisable
Finition externe Lisse
Hand Ambidextres
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non testé
Latex Free Oui
Matériau Polyamide, Élasthanne, Fibre de carbone
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants ESD
Dimensions 12