Learn More
uvex Gants de sécurité Phynomic XG avec revêtement en mousse aqua-polymère Xtra Grip
Tous les produits Uvex ProduitsDescription
- Le revêtement en mousse aqua-polymère Xtra Grip est respirant et offre un niveau élevé de résistance mécanique à l’abrasion
- Capacités de préhension améliorées dans les zones huileuses
- Sensibilité tactile lors de l’assemblage de pièces huileuses
- Idéals pour les travaux de précision, l’entretien, les travaux de réparation et le traitement des métaux
Spécification
Spécification
| Structure | Maille sans coutures |
| Coating Material | Mousse aqua-polymère |
| Couleur | Noir, Gris |
| Finition externe | Lisse |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Spandex, Polyamide |
| Type de produit | Gants de protection mécaniques |
| Dimensions | 7 |
| Modèle | Moufle à main entière |
| Afficher plus |