Learn More
Gibco™ Phytone™ Peptone
Code produit. 16229881
Change view
Click to view available options
Quantité:
454 g
10 kg
Conditionnement:
10kg
454g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
16229881 10 kg 10kg
16269761 454 g 454g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 16229881 Sous-traitant Gibco™ N° du sous-traitant 292450
Produit de digestion enzymatique de soja sans composants d’origine animale.
En raison des concentrations naturellement élevées de vitamines et de glucides dans le soja, la peptone Gibco™ Phytone™ est une source de glucides d’excellente qualité nutritive. Les clients ont utilisé ce complément avec succès dans la production d’anticorps monoclonaux à base de CHO pour les traitements oncologiques et rhumatologiques, ainsi qu’avec de nombreux types de cellules microbiennes différents pour produire des vaccins pour la santé animale destinés aux porcs, tels que les vaccins contre le Clostridium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Forme Poudre
Type de produit Peptone
À utiliser avec (application) Production d’anticorps monoclonaux pour les traitements oncologiques et rhumatologiques, types de cellules microbiennes pour produire des vaccins pour la santé animale pour les porcs, tels que les vaccins contre Clostridial
Gamme de produits Phytone
Quantité 10 kg
Source Exempt de composants d’origine animale, soja