Learn More
Gibco™ Phytone™ Peptone
Code produit. p-8838012
Click to view available options
Quantité:
454 g
10 kg
Conditionnement:
10kg
454g
Code produit. 16269761
Marque: Gibco™ 211906
Edge
Produit de digestion enzymatique de soja sans composants d’origine animale.
  • Spécialement conçu pour les applications de culture cellulaire
  • Origine non animale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité LUO
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Format Flacon
À utiliser avec (application) Production d’anticorps monoclonaux pour les traitements oncologiques et rhumatologiques, types de cellules microbiennes pour produire des vaccins pour la santé animale pour les porcs, tels que les vaccins contre Clostridial
Gamme de produits Phytone
Quantité 454 g
Source Exempt de composants d’origine animale, soja