Learn More
Invitrogen™ PI(3,4)P2 Lipid Kinase Substrate
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
400 nmol
5 000 nmol
missing translation for 'unitSize'
400nmol
5000nmol
Descrizione
- Le substrat de kinase lipidique PI(3,4)P2 a été spécialement optimisé pour une utilisation avec les kinases PIP de type I (par exemple, PIP5K1A, PIP5K1B, PIP5K1C)
- Le substrat est composé de phosphatidylinositol 3,4-bisphosphate solubilisé (PI(3,4)P2) dans un tampon aqueux
- Il peut être utilisé en association avec un dosage de kinase universel Adapta™ pour aider à identifier les inhibiteurs de kinase uniques
- Validé pour une utilisation avec les kinases lipidiques Thermo Fisher Scientific
- Disponible en plusieurs tailles d’emballage pour une utilisation pratique
- Également disponible dans notre service de profilage de kinase SelectScreen™
Specifica
Specifica
| Contenu et stockage | Phosphatidylinositol 3,4-bisphosphate (PI(3,4)P2) dans un tampon HEPES pH 7,5 30 mM. |
| Forme | Poudre |
| Gamme de produits | Invitrogen |
| Quantité | 5 000 nmol |
| Substrat | Phosphatidylinositol 3,4-bisphosphate (PI(3,4)P2) |
| Type de substrat | Substrat de kinase |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto