Learn More
Thermo Scientific™ Substrat de lipides kinases PI
Click to view available options
Quantité:
800 nmol
Conditionnement:
1 pièce
Description
Specifically optimized for use with the Class II (PIK3C2A & PIK3C2B) PI3 kinases. These vesicles consist of 100% phosphatidylinositol (PI).
For use with the Adapta™ Universal Kinase Assay (Cat. No. PV5099).
Spécification
Spécification
| Entrée du dosage | Accumulation biochimique d’ADP |
| Quantité de chromagènes | 800 nmol |
| Contenu et stockage | Substrat de kinase lipidique PI dans 50 mM de HEPES, pH de 7,5. Conservation à -20°C. |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Forme | Congelé |
| À utiliser avec (application) | Pharmaceutique et biopharmaceutique, identification et validation des cibles et des dérivations, découverte et développement de médicaments, biologie des kinases, dosages biochimiques de kinases, dosages universels de kinases Adapta™ |
| Quantité | 800 nmol |
| Substrat | Vésicules de phosphatidylinositol (PI) |
| Substrate Properties | Substrat à base de lipides, substrat à base de peptides |
| Type de substrat | Substrat de kinase |
| Afficher plus |