missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eurofins DiscoverX PI3 Kinase (p110α(E545K)/p85α) Human Protein

Code produit. 17320714
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 μg
250 μg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17320714

Marque: Eurofins DiscoverX 14783

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Complex of N-terminal 6His-tagged, recombinant, full-length human p110α containing the mutation E545K and untagged, recombinant, full-length human p85α, for use in Kinase Assays.

The E545K substitution is a somatic mutation in p110α that has been associated with tumours of the colon and brain. Combined in vitro and in vivo studies have shown that this mutation confers higher lipid kinase activity than wild type, and is able to induce oncogenic transformation.

GenBank U79143 / GenBank XM_043865

Spécification

Formule mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 8.0, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Poids moléculaire 125.3 kDa (p110α(E545K) and 83.7 kDa (p85α)
Quantité 10 μg
Espèces Human
Recombinant Recombinant
Marqueur de protéine N-terminal 6His / Untagged
Système d’expression Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Forme protéique Full-length
Pureté ou qualité Combined ≥67%
Protéine PI 3-Kinase (p110a(E545K)/p85a)
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis