Learn More
Eurofins DiscoverX PI3 Kinase (p110α(E545K)/p85α) Human Protein
Description
The E545K substitution is a somatic mutation in p110α that has been associated with tumours of the colon and brain. Combined in vitro and in vivo studies have shown that this mutation confers higher lipid kinase activity than wild type, and is able to induce oncogenic transformation.
GenBank U79143 / GenBank XM_043865
Spécification
Spécification
| Formule | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 8.0, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Poids moléculaire | 125.3 kDa (p110α(E545K) and 83.7 kDa (p85α) |
| Quantité | 10 μg |
| Espèces | Human |
| Recombinant | Recombinant |
| Marqueur de protéine | N-terminal 6His / Untagged |
| Système d’expression | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forme protéique | Full-length |
| Pureté ou qualité | Combined ≥67% |
| Protéine | PI 3-Kinase (p110a(E545K)/p85a) |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.