Learn More
PIANO Aromatiques Standard
Code produit 30322645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30322645 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322645 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGPIANOARO0.1
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Triethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣1,2-Diethylbenzene∣1,2-Dimethyl-3-ethylbenzene∣1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene∣1,3,5-Triethylbenzene∣1,3-Dimethyl-5-ethylbenzene∣1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene∣1-Methyl-2-ethylbenzene∣1-Methyl-2-isopropylbenzene∣1-Methyl-2-n-propylbenzene∣1-Methyl-3-isopropylbenzene∣1-Methyl-3-n-propylbenzene∣1-Methyl-4-n-propylbenzene∣2-Ethyl-m-xylene∣2-Methylbutylbenzene∣2-tert-Butyltoluene∣3-Ethyltoluene∣4-Cymene∣4-Ethyltoluene∣5-tert-Butyl-m-Xylene∣Benzene∣Ethylbenzene∣Isobutylbenzene∣Isopropylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣n-Butylbenzene∣n-Hexylbenzene∣n-Pentylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-(tert-Butyl)ethylbenzene∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣sec-Butylbenzene∣tert-Butylbenzene∣Toluene
CAS 95-93-2, 877-44-1, 95-63-6, 135-01-3, 933-98-2, 934-80-5
Noms d’analytes ou de composants 1,2,4,5-Tetramethylbenzene∣1,2,4-Triethylbenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣1,2-Diethylbenzene∣1,2-Dimethyl-3-ethylbenzene∣1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene∣1,3,5-Triethylbenzene∣1,3-Dimethyl-5-ethylbenzene∣1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene∣1-Methyl-2-ethylbenzene∣1-Methyl-2-isopropylbenzene∣1-Methyl-2-n-propylbenzene∣1-Methyl-3-isopropylbenzene∣1-Methyl-3-n-propylbenzene∣1-Methyl-4-n-propylbenzene∣2-Ethyl-m-xylene∣2-Methylbutylbenzene∣2-tert-Butyltoluene∣3-Ethyltoluene∣4-Cymene∣4-Ethyltoluene∣5-tert-Butyl-m-Xylene∣Benzene∣Ethylbenzene∣Isobutylbenzene∣Isopropylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣n-Butylbenzene∣n-Hexylbenzene∣n-Pentylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-(tert-Butyl)ethylbenzene∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣sec-Butylbenzene∣tert-Butylbenzene∣Toluene
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de solution Mélange
Solvent or Matrix Hydrocarbures
Industry Type Essais pétrochimiques
Quantité 0.1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2,4,5-Tetramethylbenzene 0.2334 wt%∣2-tert-Butyltoluene 0.7514 wt%∣1,2,4-Triethylbenzene 1.0448 wt%∣4-Cymene 1.0535 wt%∣1,2-Diethylbenzene 1.0781 wt%∣1-Methyl-3-isopropylbenzene 1.0904 wt%∣1-Methyl-2-isopropylbenzene 1.1078 wt%∣2-Methylbutylbenzene 1.1238 wt%∣2-Ethyl-m-xylene 1.1286 wt%∣1-Methyl-3-n-propylbenzene 2.0728 wt%∣5-tert-Butyl-m-Xylene 2.1242 wt%∣1,2-Dimethyl-3-ethylbenzene 2.1488 wt%∣3-Ethyltoluene 2.1537 %∣n-Butylbenzene 2.1689 wt%∣Isopropylbenzene 2.184 wt%∣p-(tert-Butyl)ethylbenzene 2.1906 wt%∣1-Methyl-4-n-propylbenzene 2.1938 wt%∣sec-Butylbenzene 2.1999 wt%∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 2.2103 wt%∣1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene 2.2152 wt%∣1,3-Dimethyl-5-ethylbenzene 2.2236 wt%∣1-Methyl-2-n-propylbenzene 2.2239 wt%∣1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene 2.2242 wt%∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 2.2242 wt%∣4-Ethyltoluene 2.3067 wt%∣1,2,4-Trimethylbenzene 2.4894 wt%∣1-Methyl-2-ethylbenzene 2.5376 wt%∣Isobutylbenzene 4.3442 wt%∣n-Pentylbenzene 4.397 wt%∣Propylbenzene 4.4182 wt%∣n-Hexylbenzene 4.4219 wt%∣tert-Butylbenzene 4.4477 wt%∣1,3,5-Triethylbenzene 4.4837 wt%∣Toluene 4.489 wt%∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 4.7269 wt%∣Ethylbenzene 6.64 wt%∣Benzene 7.0606 wt%