Learn More
PIANO Isoparaffines Standard
Code produit 30316452
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30316452 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316452 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGPIANOISO0.1
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,3-Trimethylbutane∣2,2,3-Trimethylpentane∣2,2-Dimethylhexane∣2,2-Dimethyloctane∣2,2-Dimethylpentane∣2,3-Dimethylbutane∣2,3-Dimethylheptane∣2,3-Dimethylhexane∣2,3-Dimethyloctane∣2,3-Dimethylpentane∣2,4-Dimethylhexane∣2,4-Dimethylpentane∣2,5-Dimethylheptane∣2,5-Dimethylhexane∣2-Methylbutane∣2-Methylheptane∣2-Methylhexane∣2-Methylnonane∣2-Methyloctane∣2-Methylpentane∣3,3-Diethylpentane∣3,3-Dimethylheptane∣3,3-Dimethyloctane∣3,3-Dimethylpentane∣3,4-Dimethylheptane∣3,5-Dimethylheptane∣3-Ethylhexane∣3-Ethyloctane∣3-Ethylpentane∣3-Methylheptane∣3-Methylhexane∣3-Methylnonane∣3-Methyloctane∣3-Methylpentane∣4-Methylheptane
CAS 464-06-2, 564-02-3, 590-73-8, 15869-87-1, 590-35-2, 79-29-8
Noms d’analytes ou de composants 2,2,3-Trimethylbutane∣2,2,3-Trimethylpentane∣2,2-Dimethylhexane∣2,2-Dimethyloctane∣2,2-Dimethylpentane∣2,3-Dimethylbutane∣2,3-Dimethylheptane∣2,3-Dimethylhexane∣2,3-Dimethyloctane∣2,3-Dimethylpentane∣2,4-Dimethylhexane∣2,4-Dimethylpentane∣2,5-Dimethylheptane∣2,5-Dimethylhexane∣2-Methylbutane∣2-Methylheptane∣2-Methylhexane∣2-Methylnonane∣2-Methyloctane∣2-Methylpentane∣3,3-Diethylpentane∣3,3-Dimethylheptane∣3,3-Dimethyloctane∣3,3-Dimethylpentane∣3,4-Dimethylheptane∣3,5-Dimethylheptane∣3-Ethylhexane∣3-Ethyloctane∣3-Ethylpentane∣3-Methylheptane∣3-Methylhexane∣3-Methylnonane∣3-Methyloctane∣3-Methylpentane∣4-Methylheptane
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de solution Mélange
Solvent or Matrix Hydrocarbures
Industry Type Essais pétrochimiques
Quantité 0.1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,3-Dimethylbutane 0.4421 wt%∣3-Ethylpentane 0.5021 wt%∣3-Ethylhexane 0.6916 wt%∣3,5-Dimethylheptane 0.7506 wt%∣2,2-Dimethylhexane 1.2858 wt%∣2,3-Dimethylheptane 1.4676 wt%∣3,3-Diethylpentane 1.556 wt%∣3-Methylhexane 1.584 wt%∣2,3-Dimethylhexane 1.5959 wt%∣2,4-Dimethylhexane 1.6015 wt%∣3,3-Dimethylheptane 1.6794 wt%∣2,2,3-Trimethylpentane 1.7164 wt%∣2,2-Dimethylpentane 1.7468 wt%∣2,3-Dimethylpentane 1.7627 wt%∣3,3-Dimethylpentane 1.8194 wt%∣2-Methylbutane 2.161 wt%∣2-Methylhexane 2.3496 wt%∣4-Methylheptane 3.1563 wt%∣3,3-Dimethyloctane 3.2087 wt%∣2-Methylpentane 3.236 wt%∣2,2-Dimethyloctane 3.3655 wt%∣2,4-Dimethylpentane 3.6447 wt%∣2,5-Dimethylhexane 3.646 wt%∣2-Methylnonane 3.658 wt%∣3,4-Dimethylheptane 3.6903 wt%∣3-Ethyloctane 3.6912 wt%∣2-Methyloctane 3.7023 wt%∣2,3-Dimethyloctane 3.8263 wt%∣2,2,3-Trimethylbutane 3.8737 wt%∣2-Methylheptane 4.3437 wt%∣3-Methylpentane 5.3104 wt%∣3-Methylheptane 5.4371 wt%∣3-Methyloctane 5.5184 wt%∣2,5-Dimethylheptane 5.5902 wt%∣3-Methylnonane 5.6819 wt%