Learn More
Mélange de n-paraffines pour piano 99, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30323076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323076 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323076 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA0900099
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane
CAS 124-18-5, 112-40-3, 142-82-5, 110-54-3, 111-84-2, 111-65-9
Noms d’analytes ou de composants n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Pentadecane 7.1 %∣n-Tetradecane 8.8 %∣n-Tridecane 8.9 %∣n-Nonane 9 %∣n-Dodecane 9.2 %∣n-Decane 9.3 %∣n-Pentane 9.4 %∣n-Undecane 9.4 %∣n-Hexane 9.5 %∣n-Octane 9.6 %∣n-Heptane 9.8 %