Learn More
Mélange d'oléfines pour piano 92, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30318922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318922 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318922 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA0900092
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2-Methyl-1-butene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Isoprene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene
CAS 872-05-9, 592-76-7, 592-41-6, 124-11-8, 111-66-0, 109-67-1
Noms d’analytes ou de composants 1-Decene∣1-Heptene∣1-Hexene∣1-Nonene∣1-Octene∣1-Pentene∣2-Methyl-1-butene∣2-Methylpentene-2∣3-Methyl-1-butene∣4-Methyl-1-pentene∣cis-2-Heptene∣cis-2-Hexene∣cis-2-Nonene∣cis-2-Octene∣cis-2-Pentene∣cis-3-Heptene∣cis-3-Nonene∣Isoprene∣trans-2-Heptene∣trans-2-Hexene∣trans-2-Nonene∣trans-2-Octene∣trans-2-Pentene∣trans-3-Heptene∣trans-3-Nonene
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Methyl-1-butene 1.4 %∣trans-2-Hexene 1.8 %∣trans-2-Nonene 1.8 %∣trans-2-Pentene 1.8 %∣3-Methyl-1-butene 2 %∣cis-2-Pentene 2 %∣trans-2-Octene 2 %∣trans-3-Nonene 2 %∣Isoprene 2.4 %∣cis-2-Nonene 2.7 %∣2-Methylpentene-2 3.4 %∣4-Methyl-1-pentene 3.4 %∣trans-2-Heptene 3.7 %∣trans-3-Heptene 3.7 %∣cis-2-Hexene 3.9 %∣cis-2-Octene 3.9 %∣cis-3-Nonene 4 %∣1-Pentene 4.2 %∣cis-2-Heptene 5.7 %∣cis-3-Heptene 5.8 %∣1-Hexene 7 %∣1-Heptene 7.6 %∣1-Nonene 7.7 %∣1-Octene 7.7 %∣1-Decene 8.2 %