Learn More
Paraffines standard pour piano
Code produit 30327382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30327382 1 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30327382 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGPIANOPAR1
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane
CAS 124-18-5, 112-40-3, 142-82-5, 110-54-3, 111-84-2, 111-65-9
Noms d’analytes ou de composants n-Decane∣n-Dodecane∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣n-Pentadecane∣n-Pentane∣n-Tetradecane∣n-Tridecane∣n-Undecane
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de solution Mélange
Solvent or Matrix Hydrocarbures
Industry Type Essais pétrochimiques
Quantité 1 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Pentadecane 7.0999 wt%∣n-Tetradecane 8.8164 wt%∣n-Tridecane 8.9365 wt%∣n-Nonane 9.0525 wt%∣n-Dodecane 9.193 wt%∣n-Decane 9.2594 wt%∣n-Undecane 9.3183 wt%∣n-Pentane 9.4016 wt%∣n-Hexane 9.5293 wt%∣n-Octane 9.5602 wt%∣n-Heptane 9.833 wt%