Learn More
Piclidenoson, MedChemExpress
Code produit. 16455768
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16455768
Marque: Medchem Express HY13591
MedChemExpress Piclidenoson (IB-MECA) is a first-in-class, orally active and selective A3 adenosine receptor (A3AR) agonist. Piclidenoson exhibits antiproliferative effect and induces apoptosis in different cancer cell types like melanoma, leukemia. Piclidenoson can be used for the research of autoimmune inflammatory diseases and COVID-19.
Piclidenoson (IB-MECA) is a first-in-class, orally active and selective A3 adenosine receptor (A3AR) agonist. Piclidenoson exhibits antiproliferative effect and induces apoptosis in different cancer cell types like melanoma, leukemia. Piclidenoson can be used for the research of autoimmune inflammatory diseases and COVID-19.
Spécification
Nom chimique ou matériau Piclidenoson
CAS 152918-18-8
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H19IN6O4
Quantité 10 mg
Synonyme IB-MECA CF-101
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 45 mg/mL (88.19 mM)
SMILES O[C@H]1[C@H](N2C=NC3=C(NCC4=CC=CC(I)=C4)N=CN=C23)O[C@H](C(NC)=O)[C@H]1O
Poids moléculaire (g/mol) 510.29
Poids de la formule 510.29
Pourcentage de pureté 99.32%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.