Learn More
Picloram 100 µg/mL dans du méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314004
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314004 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314004 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09010035ME
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Picloram
CAS 2-1-1918
Noms d’analytes ou de composants Picloram
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H3 Cl3 N2 O2
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2-Pyridinecarboxylic acid, 4-amino-3,5,6-trichloro-, Picolinic acid, 4-amino-3,5,6-trichloro- (8CI), 4-Amino-3,5,6-trichloro-2-pyridinecarboxylic acid, 3,5,6-Trichloro-4-aminopicolinic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloro-2-picolinic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloropicolinic acid, 4-Amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylic acid, 4-Aminotrichloropicolinic acid, ATCP, Grazon PC, NSC 233899, Padron, Padron (herbicide), Picloram, Tordon
Formule InChI InChI=1S/C6H3Cl3N2O2/c7-1-3(10)2(8)5(9)11-4(1)6(12)13/h(H2,10,11)(H,12,13)
SMILES Nc1c(Cl)c(Cl)nc(C(=O)O)c1Cl
Nom IUPAC Acide 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylique
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 241.46
Quantité 1 mL
Poids de la formule 239,926 g/mol