Learn More
Picral Etching Solution in Denatured Ethanol (Reagent Alcohol), Ricca
Code produit 31940537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31940537 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31940537 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R5860710500A
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
  • Picral Etching Solution 500 mL Poly natural
Spécification
CAS 64-17-5, 67-63-0, 67-56-1, 88-89-1, 7732-18-5, 8001-54-5
Qualité ACS Reagent
Conditionnement Natural Poly Container
Quantité 500 mL