Learn More
Picric Acid, 4% (w/v) in Denatured Ethanol (Reagent Alcohol), Ricca
Code produit 31940598
Code produit 31940598 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R58607001A
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
  • Picric Acid, 4 in Ethanol, 1 L Poly natural
compliance-icons
Identifiant produit
  • Potassium Pyroantimonate Soln
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.