Learn More
Acide picrique, saturé, environ 1,2 % (p/v), chimique Ricca
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Picric Acid |
| Point de fusion | 0,0 °C |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| % max. CAS | 1.18%, 98.82% |
| Couleur | Jaune |
| Aspect | Liquide jaune |
| Quantité | 100 mL |
| % min. CAS | 1.18%, 98.82% |
| Conditionnement | Bouteille de 500 mL de HDPE |
| Forme physique | Liquide |
| Show More |