Learn More
Solution d’acide picrique R1, qualité PE, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11464719 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
Inviolable
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11464719 100 ml Inviolable 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11464719 Fournisseur Reagecon Code fournisseur 1065802
 Article restreint
En stock
Fabriquée conformément aux exigences de la selon la Pharmacopée européenne. Pharm. Chapitre 4 (4.1.1) et préparée dans une installation conforme à la norme ISO 9001. La solution d’acide picrique R1, qualité PE, Reagecon™ est un réactif prêt à l’emploi utilisé pour préparer les sels cristallins des bases organiques à des fins d’identification et de caractérisation et d’identification de la créatine.
L’acide picrique est utilisé en chimie organique pour la préparation de sels cristallins de bases organiques (picrates) aux fins d’identification et de caractérisation. Il est également utilisé dans la réaction de Jaffé pour tester la créatinine ; il forme un complexe coloré qui peut être mesuré à l’aide de la spectroscopie. Cette solution est préparée en combinant 100 ml de solution saturée d’acide picrique 10 g/l avec 0,25 ml de solution solide d’hydroxyde de sodium.
  • Fabriquée dans une installation conforme à la norme ISO 9001 selon Eu. Ph. Chapitre 4 (4.1.1) Directives
  • Fournie avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
  • Le produit prêt à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre de la préparation de réactifs précis et de solutions volumétriques
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trinitrophenol
CAS 88-89-1, 1310-73-2, 7732-18-5
Couleur Jaune
Quantité 100 ml
Conditionnement Inviolable
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C6H3N3O7
Formule linéaire (O2N)3C6H2OH
Synonyme picric acid, trinitrophenol, carbazotic acid, picronitric acid, melinite, acide picrique, phenol trinitrate, picral, nitroxanthic acid, pikrinsaeure
Clé InChI OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2,4,6-trinitrophénol
Poids moléculaire (g/mol) 229.104
CID PubChem 6954
ChEBI CHEBI:46149
Poids de la formule 229,1g/mol
Qualité Eu. Ph. Chapitre 4(4.1.1)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 100 ml de solution d’acide picrique saturée à 10 g/l + 0,25 ml de solution forte d’hydroxyde de sodium