Learn More
Sartorius Pipette électronique monocanal PICUS™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-4575617 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Incréments:
0,02 μl
0,1 μl
0.2 μl
1 μl
5μL
10μL
Volume (métrique):
0,2 à 10 μL
10 à 300 μL
100 à 5000 μl
5 à 120 μL
50 à 1000 μl
500 à 10 000 μl
Conditionnement:
1 GR
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 13233019
Marque: Sartorius 735041
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Résultats meilleurs et plus fiables grâce à une technologie nouvelle génération et système de contrôle des erreurs. Pipettes électroniques monocanal Sartorius PICUSTM permettent d’éviter les microtraumatismes répétés (MTR) grâce à leur conception légère et ergonomique et éjection électronique de la pointe, aussi de gagner du temps grâce au réglage rapide, au suivi unique intégré des microplaques et programmation facile.
La pipette électronique est petite et légère pour éviter les MTR (microtraumatismes répétés). Les avantages ergonomiques comprennent l’éjection électronique de la pointe, la molette de réglage pour faire défiler les menus, régler le volume et contrôler le pipetage manuel, ainsi qu’un bouton de fonctionnement extrêmement léger.
  • Permet d’éviter les microtraumatismes répétés (MTR) grâce à sa légèreté, sa conception ergonomique et à l’éjection de la pointe électronique
  • Obtenez des résultats meilleurs et plus fiables grâce à une technologie nouvelle génération et à un système de contrôle des erreurs
  • Permet de gagner du temps grâce au réglage rapide à une main, au suivi unique intégré des microplaques et à la programmation facile
  • Nombreux modes de pipetage dans une interface conviviale comprenant des emplacements de mémoire pour les programmes favoris
  • L’outil unique de suivi assiste le travail sur microplaques en association avec les modes pipetage, pipetage inversé et distribution multiple
  • Possibilité de réglage pour 1 point, 2 points et 3 points
  • Entretien facile des parties inférieures grâce aux informations BPL (bonnes pratiques de laboratoire) intégrées au logiciel pour respecter la maintenance et l’étalonnage
  • Filtres Safe-Cone dans tous les modèles de >10 μl pour éviter toute contamination
  • Parties inférieures autoclavables pour tous les modèles (à l’exception des modèles de 1200 μl)
  • Compatible avec les systèmes de chargement pour pipettes électroniques, le support de chargement pour une pipette et le carrousel de chargement pour quatre pipettes
  • Option de chargement direct avec le câble micro USB
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 2 à 0,4 %, 2.00 à 0.40
Type de batterie Lithium-ion
Points d’étalonnage Multiple
Pointes compatibles 200 à 350 μl pointe Optifit, 120 μl pointe à filtre SafetySpace™
Espacement de cônes réglable Yes
Autoclavable Autoclavable
Couleur Jaune
Jetable Reusable
À utiliser avec Optifit Tip (200 to 350 μL), SafetySpace Filter Tip (120 μL)
Matériau Polypropylene
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Picus
Programmabilité Oui
Stérilité Non-sterile
Type Pipette électronique
Volume (métrique) 5 à 120 μL
Affichage LED
Type de doigt Ergonomique
À utiliser avec (équipement) 200 à 350 μl pointe Optifit, 120μl SafetySpace™ pointe à filtre
Comprend Adaptateur AC, filtres à cônes sécurisés
Incréments 0,1 μl
Interface utilisateur multilingue Oui
Nombre de vitesses 9
Quantité Chaque
Garantie 2 ans
Longueur (impériale) 8,5 in
Longueur (métrique) 216 mm