Learn More
Thermo Scientific™ 0.1% Formic Acid (v/v) in Water, LC-MS Grade
Préparation LC/MS haute pureté et faible absorption UV, idéale pour les applications HPLC et spectrométrie de masse.
93.66€ - 340.00€
Spécification
Qualité | LC-MS |
---|---|
Nom de l’article | Acide formique |
Contenu et stockage | Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker à l’abri de la lumière directe du soleil. |
Forme | Liquide |
Type de réactif | Mélange de solvants |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13484269
|
Thermo Scientific™
85170 |
1 L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16336492
|
Thermo Scientific™
85170 |
1 L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
13474269
|
Thermo Scientific™
85171 |
4 x 1 L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
L'acide formique à 0,1 % dans l'eau Thermo Scientific™ Pierce est une préparation de qualité LC/MS avec une grande pureté et une faible absorption UV, idéale pour les applications HPLC et spectrométrie de masse.
Cet acide formique à 0,1 % dans l’eau est spécialement purifié par une méthode exclusive et testé pour assurer la cohérence de lot en lot avec une faible absorbance UV, offrant ainsi la détection la plus sensible à travers les longueurs d’onde et prolongeant la durée de vie de l’équipement. Le FA à 0,1 % dans l’eau de qualité chromatographie et de spectrométrie est filtré à 0,2 micron, conditionné dans des flacons en verre ambré rincés au solvant et scellé sous d’azote avec des bouchons en fluorocarbone revêtus de PTFE pour une protection optimale.Points clés :
Validé
– Testé plus de 20 fois pour assurer une sensibilité LC/MS maximale
Purifié(e)
– traitées, filtrées et scellées pour prolonger la durée de vie de la colonne LC/MS
Pratique
– Conditionné pour éliminer la variabilité et réduire la manipulation
Spécification
LC-MS | |
Stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker à l’abri de la lumière directe du soleil. | |
Mélange de solvants | |
HPLC, spectrométrie de masse |
Acide formique | |
Liquide | |
Pierce™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.