Learn More
Thermo Scientific™ In-Line Caps for 1.1 mL Microtube System
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
:
Barrette de 8 bouchons
Description
Les microtubes de 1,1 ml et les systèmes en rack Thermo Scientific™ sont composés de microtubes de 1,1 ml fournis en boîtes préempilées pour correspondre à un encombrement standard de microplaques de 96 puits.
Les microtubes ressemblent à des cônes de pipettes de 1 ml, sauf quʼils ont des fonds arrondis. À lʼinstar dʼune boîte de cônes de pipettes de 1 ml, les microtubes en rack correspondent aux pipettes multicanaux, ce qui vous permet de bénéficier dʼune variété de procédures de distribution de réactifs et dʼéchantillons.
Points clés :
- Le format 8 x 12 simplifie et accélère les applications dans lesquelles un pipeteur multicanal est utilisé
- Le format est également compatible avec les stations de travail robotiques
- Le système de microtubes Thermo Scientific peut être centrifugé
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bouchon pour système Microtube |
| Description | Bouchons en ligne pour microtubes Pierce de 1,1 ml |
| Quantité | 120 strips |
| Stérilité | Stérile |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| À utiliser avec (équipement) | Microtubes de 1,1 ml |