Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ 10X Western Blot Transfer Buffer, Methanol-free
Description
Le tampon de transfert western 10X Pierce Thermo Scientific, sans méthanol, est une solution mère peu encombrante pour la préparation du tampon de transfert sans méthanol utilisé avec le dispositif de transfert western refroidi en cuve (humide).
Les tampons concentrés Pierce sont prêts à l’emploi sans avoir à peser ou diluer les ingrédients secs, ni à ajuster le pH avec des acides ou des bases concentrés. Diluez simplement la solution de réserve dans de l’eau pure et continuez votre expérience. Le tampon de transfert western 10X est prêt à l’emploi lors de la dilution à 1X avec de lʼeau ; il ne contient pas de méthanol et lʼajout de méthanol nʼest pas nécessaire pour lʼélectrophorèse.
Points clés :
- Tampon de transfert – dilué 10 fois dans de lʼeau ; la solution est prête à être utilisée pour lʼélectrophorèse (c.-à-d., transfert en cuve humide à partir de gels mini)
- Facile à utiliser – aucun paquet à ouvrir, aucune poudre à dissoudre et pas besoin de méthanol
- Précision améliorée – élimine les possibles restes de poudre dans un paquet
- Gain de temps – la concentration 10X élimine le temps d’attente nécessaire à la dissolution de la poudre
- Économie d’espace – l’entreposage sous forme concentrée réduit l’espace requis pour les solutions sur la paillasse
Recommandé dans les cas suivants :
Transfert Western humide de protéines (en cuve) vers une membrane
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stockage :Dès réception, conserver à 4°C à l’abri de l’humidité.Le produit est expédié à température ambiante. |
| Tampon | Tampon de transfert |
| Concentration | 10X |
| Type de gel | SDS-PAGE |
| Type de produit | Tampon de transfert Western |
| Compatibilité du gel | Gels SDS-PAGE |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 500 mL |
| Conditions d’expédition | conditions ambiantes |