Learn More
Thermo Scientific™ Substrats ABTS Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
50 comprimés
Conditionnement:
50 tablettes
Description
Les substrats ABTS Thermo Scientific™ Pierce sont des comprimés et une solution prête à l’emploi d’un substrat de peroxydase soluble dans l’eau qui génère un produit vert mesurable à utiliser dans les méthodes ELISA.
ABTS (sel de 2,2’-azinobis[acide 3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique]-diammonium) est un substrat HRP hydrosoluble qui génère un produit final vert après réaction avec la peroxydase. Le produit vert possède deux pics d’absorbance majeurs, 410 nm et 650 nm. ABTS est moins sensible que OPD et TMB dans les applications ELISA. Il est moins facilement oxydé et son développement de couleur est plus lent (environ 20 minutes). Cela peut être avantageux si des antécédents inacceptables résultent de l’utilisation des substrats OPD ou TMB en raison de sensibilités plus élevées.
Points clés :
- Excellent choix lorsque la sensibilité maximale n’est pas requise
- Moins facilement oxydé et développement des couleurs plus lent (environ 20 minutes) qu’avec l’OPD et le TMB
Spécification
Spécification
| Description | Comprimés ABTS Pierce |
| Quantité | 50 comprimés |