Learn More
Thermo Scientific™ Acétonitrile (ACN), qualité LC-MS
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsBeschreibung
L’acétonitrile Pierce (ACN) de Thermo Scientific™ est une préparation de qualité LC/MS avec une grande pureté et une faible absorption dans les UV qui la rend adaptée aux applications de HPLC et de spectrométrie de masse.
L’acétonitrile de qualité LC/MS Thermo Scientific Pierce est spécialement purifié par une méthode exclusive et testé pour assurer la régularité entre les lots avec une faible absorption dans les UV afin de permettre la détection la plus sensible sur toutes les longueurs d’onde. L’acétonitrile Pierce est filtré à 0,2 micron, conditionné dans des flacons en verre ambré rincés au solvant et scellé dans une atmosphère d’azote avec des bouchons en fluorocarbone revêtus de PTFE pour une protection optimale.
Points clés :
- 37 tests de qualité garantissent des niveaux de base faibles et stables et une cohérence de lot à lot
- Une faible absorption dans les UV donne de faibles lignes de base et une sensibilité de détection élevée
- Le faible taux d’impuretés protège les colonnes et simplifie l’analyse en éliminant les pics dus à des éléments étrangers
- Spécialement purifié et testé selon les spécifications les plus élevées afin d’assurer l’intégrité des données, d’optimiser la sensibilité du dosage et de prolonger la durée de vie de l’équipement
- À conserver entre 2°C et 25°C dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l’écart des matériaux incompatibles
Détails du produit :
- Noms alternatifs : Cyanure de méthyle, cyanométhane, éthanenitrile
- Formule moléculaire : CH3CN
- Poids moléculaire : 41,05
- Densité : 0,780 g/ml
Spezifikation
Spezifikation
| Qualité | LC-MS |
| Nom de l’article | Acétonitrile (ACN) |
| Quantité | 1 L |
| Contenu et stockage | À conserver entre 2 et 25°C dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l’écart des matériaux incompatibles. |
| Forme | Liquide |
| Type de réactif | Solvant (pur) |
| Gamme de produits | Pierce |
| À utiliser avec | HPLC, spectrométrie de masse |
| CAS | 75-05-8 |
Sicherheit und Handhabung
- Pierce Acetonitrile, LC-MS Grade
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: acetonitrile
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.