Learn More
Thermo Scientific™ Acétonitrile (ACN), qualité LC-MS
Code produit. p-7180357 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4 pièces
Code produit. 13474279
Marque: Thermo Scientific™ 85188
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Préparation de qualité LC / MS haute pureté et faible absorption UV, idéale pour les applications HPLC et spectrométrie de masse.
L’acétonitrile Pierce (ACN) de Thermo Scientific™ est une préparation de qualité LC/MS avec une grande pureté et une faible absorption dans les UV qui la rend adaptée aux applications de HPLC et de spectrométrie de masse.
L’acétonitrile de qualité LC/MS Thermo Scientific Pierce est spécialement purifié par une méthode exclusive et testé pour assurer la régularité entre les lots avec une faible absorption dans les UV afin de permettre la détection la plus sensible sur toutes les longueurs d’onde. L’acétonitrile Pierce est filtré à 0,2 micron, conditionné dans des flacons en verre ambré rincés au solvant et scellé dans une atmosphère d’azote avec des bouchons en fluorocarbone revêtus de PTFE pour une protection optimale.
Points clés :
  • 37 tests de qualité garantissent des niveaux de base faibles et stables et une cohérence de lot à lot
  • Une faible absorption dans les UV donne de faibles lignes de base et une sensibilité de détection élevée
  • Le faible taux d’impuretés protège les colonnes et simplifie l’analyse en éliminant les pics dus à des éléments étrangers
  • Spécialement purifié et testé selon les spécifications les plus élevées afin d’assurer l’intégrité des données, d’optimiser la sensibilité du dosage et de prolonger la durée de vie de l’équipement
  • À conserver entre 2°C et 25°C dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l’écart des matériaux incompatibles
Détails du produit :
  • Noms alternatifs : Cyanure de méthyle, cyanométhane, éthanenitrile
  • Formule moléculaire : CH3CN
  • Poids moléculaire : 41,05
  • Densité : 0,780 g/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Qualité LC-MS
Nom de l’article Acétonitrile (ACN)
Quantité 4 x 1 L
Contenu et stockage À conserver entre 2 et 25°C dans un endroit sec, frais et bien ventilé, à l’écart des matériaux incompatibles.
Forme Liquide
Type de réactif Solvant (pur)
Gamme de produits Pierce
À utiliser avec HPLC, spectrométrie de masse
CAS 75-05-8
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile (ACN), LC-MS Grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: acetonitrile