Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Agarose ChIP Kit
Code produit. 10220425 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
Kit de 30 réactions
Code produit. 10220425
Marque: Thermo Scientific™ 26156
Kit de dosage d’immunoprécipitation de chromatine (chromatine IP, ChIP) contenant tous les réactifs, les billes d’affinité d’agarose et un protocole simple, rapide et fiable.
Le Kit de ChIP sur agarose Thermo Scientific™ Pierce contient un ensemble complet de réactifs et offre un protocole simple, rapide et reproductible pour réaliser des dosages par immunoprécipitation de la chromatine (ChIP)
Ce kit d’IP de la chromatine, qui contient suffisamment de réactifs pour réaliser 30 dosages par ChIP avec des contrôles appropriés, utilise un protocole optimisé et un format pratique de colonne à centrifuger. Le kit comprend un module de préparation de la chromatine complet (également disponible séparément) afin d’extraire et de solubiliser les complexes d’interaction ADN-protéine réticulés à partir des cellules, plus un module d’immunoprécipitation qui contient de l’agarose-protéine A / G de qualité ChIP, à haute capacité.
Points clés :
  • Protocole de dosage par ChIP simple et rationalisé (< 8 heures)
  • Isolement et lyse des noyaux avec une grande efficacité
  • Digestion enzymatique simple et reproductible
  • Faible bruit de fond et résine d'agarose-protéine A/G à haute capacité
  • Réactifs de contrôle positif hautement spécifiques inclus : anticorps anti-ARN polymérase II et amorces de PCR GADPH
  • Format de colonne à centrifuger rapide et reproductible ; colonnes et tubes de prélèvement inclus
  • Purification de l'ADN avec un taux de récupération élevé
  • Choisissez un kit de dosage par ChIP complet ou le module de préparation de la chromatine séparé
Comprend :
Le kit contient le module de préparation de la chromatine (N° Réf. 26158 ; 11 composants) afin d’extraire la chromatine, ainsi qu’un ensemble de réactifs d’immunoprécipitation complet (15 composants) pour les expériences d’IP utilisant des contrôles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité de liaison Capacité de liaison en résine de >50 mg d’IgG humaine/ml
Capacité (métrique) ≥50 mg d’IgG humaine par ml de liaison en résine
Description Kit de ChIP sur agarose Pierce
Contenu et stockage Suffisant pour : 30 expériences complètes de dosage IP de la chromatine• Agarose Plus de protéine A / G de qualité ChIP, 0,65 ml (conserver à 4°C)
• Tampon de dilution / lavage IP (5X), 11 ml (conserver à 4°C)
• Tampon de lavage IP 3 (5X), 4,5 ml (stockage à 4°C)
• Tampon d’élution IP (2X), 4,5 ml (stockage à 4°C)
• Boîte d’accessoires pour colonne, 3 boîtes (à conserver à température ambiante ou à 4°C)
• Microtubes à centrifuger (1,5 ml), 75 tubes (à conserver à température ambiante ou 4°C)
• Colonne de nettoyage de l’ADN, 40 colonnes (à conserver à température ambiante ou à 4°C)
• Solution de liaison de colonne ADN, 30 ml (à conserver à température ambiante ou à 4°C)
• Solution de lavage de colonne ADN, 6 ml (stocker à température ambiante ou à 4°C)
• Indicateur de pH, 0,8 ml (stocker à température ambiante ou à 4°C)
• Solution d’élution pour colonne ADN, 5 ml (à conserver à température ambiante ou à 4°C)
• Anticorps anti-ARN polymérase II, 25 µml (à conserver à -20°C)
• IgG de lapin normale (1 mg / ml), 10 µl (à conserver à -20°C)
• Amorces de contrôle positif pour ChIP (promoteur GAPDH, spécifique à l’homme), 100 µl (conserver à -20°C)
• Module de préparation de la chromatine Pierce (réf. 26158) (conserver la protéinase K et la nucléase micrococcale à -20°C. Conservez tous les autres composants à 4°C).
Gamme de produits Pierce
Quantité Kit de 30 réactions
Type Kit de ChIP sur agarose
Suffisant pour 30 réactions
Format Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce Agarose ChIP Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Isopropyl alcohol, Guanidine hydrochloride, Sodium fluoride,Lithium chloride, Sodium chloride