Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ ChIP-Grade Protein A/G Plus Agarose
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le Kit de ChIP sur agarose Thermo Scientific™ Pierce contient un ensemble complet de réactifs et offre un protocole simple, rapide et reproductible pour réaliser des dosages par immunoprécipitation de la chromatine (ChIP)
Points clés :
- Protocole de dosage par ChIP simple et rationalisé (< 8 heures)
- Isolement et lyse des noyaux avec une grande efficacité
- Digestion enzymatique simple et reproductible
- Faible bruit de fond et résine d'agarose-protéine A/G à haute capacité
- Réactifs de contrôle positif hautement spécifiques inclus : anticorps anti-ARN polymérase II et amorces de PCR GADPH
- Format de colonne à centrifuger rapide et reproductible ; colonnes et tubes de prélèvement inclus
- Purification de l'ADN avec un taux de récupération élevé
- Choisissez un kit de dosage par ChIP complet ou le module de préparation de la chromatine séparé
Comprend :
Le kit contient le module de préparation de la chromatine (N° Réf. 26158 ; 11 composants) afin d’extraire la chromatine, ainsi qu’un ensemble de réactifs d’immunoprécipitation complet (15 composants) pour les expériences d’IP utilisant des contrôles
Spécification
Spécification
| Capacité de liaison | Capacité de liaison en résine de >50 mg d’IgG humaine/ml |
| Capacité (métrique) | ≥50 mg d’IgG humaine par ml de liaison en résine |
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker à 4°C |
| Forme | Suspension liquide |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 0,65 mL |
| Cible | Anticorps IgG |
| Type | Agarose |
| Phase stationnaire | Protéine A / G |
| Format | Flacon |
| Afficher plus |