Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ ChIP-Grade Protein A/G Plus Agarose
Code produit. 13474209 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
0,65 mL
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
10mL
Code produit. 13474209
Marque: Thermo Scientific™ 26161
Kit de dosage d’immunoprécipitation de chromatine (chromatine IP, ChIP) contenant tous les réactifs, les billes d’affinité d’agarose et un protocole simple, rapide et fiable.
Le Kit de ChIP sur agarose Thermo Scientific™ Pierce contient un ensemble complet de réactifs et offre un protocole simple, rapide et reproductible pour réaliser des dosages par immunoprécipitation de la chromatine (ChIP)
Ce kit d’IP de la chromatine, qui contient suffisamment de réactifs pour réaliser 30 dosages par ChIP avec des contrôles appropriés, utilise un protocole optimisé et un format pratique de colonne à centrifuger. Le kit comprend un module de préparation de la chromatine complet (également disponible séparément) afin d’extraire et de solubiliser les complexes d’interaction ADN-protéine réticulés à partir des cellules, plus un module d’immunoprécipitation qui contient de l’agarose-protéine A / G de qualité ChIP, à haute capacité.
Points clés :
  • Protocole de dosage par ChIP simple et rationalisé (< 8 heures)
  • Isolement et lyse des noyaux avec une grande efficacité
  • Digestion enzymatique simple et reproductible
  • Faible bruit de fond et résine d'agarose-protéine A/G à haute capacité
  • Réactifs de contrôle positif hautement spécifiques inclus : anticorps anti-ARN polymérase II et amorces de PCR GADPH
  • Format de colonne à centrifuger rapide et reproductible ; colonnes et tubes de prélèvement inclus
  • Purification de l'ADN avec un taux de récupération élevé
  • Choisissez un kit de dosage par ChIP complet ou le module de préparation de la chromatine séparé
Comprend :
Le kit contient le module de préparation de la chromatine (N° Réf. 26158 ; 11 composants) afin d’extraire la chromatine, ainsi qu’un ensemble de réactifs d’immunoprécipitation complet (15 composants) pour les expériences d’IP utilisant des contrôles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Dès réception, stocker à 4°C
Forme Suspension liquide
Gamme de produits Pierce
Quantité 10 ml
Cible Anticorps IgG
Type Agarose
Phase stationnaire Protéine A / G
Format Flacon
Type de colonne Affinité, résine d’agarose