Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ ChIP-Grade Protein A/G Plus Agarose
Kit de dosage d’immunoprécipitation de chromatine (chromatine IP, ChIP) contenant tous les réactifs, les billes d’affinité d’agarose et un protocole simple, rapide et fiable.
169.00€ - 1712.00€
Spécification
Contenu et stockage | Dès réception, stocker à 4°C |
---|---|
Forme | Suspension liquide |
Gamme de produits | Pierce™ |
Cible | Anticorps IgG |
Type | Agarose |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10586985
|
Thermo Scientific™
26159 |
Agarose avec protéine A/G de qualité ChIP Pierce | 0,65 mL |
169.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13474209
|
Thermo Scientific™
26161 |
Protéine A/G de qualité chIP plus agarose | 10 ml |
1712.00€
10mL |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le Kit de ChIP sur agarose Thermo Scientific™ Pierce contient un ensemble complet de réactifs et offre un protocole simple, rapide et reproductible pour réaliser des dosages par immunoprécipitation de la chromatine (ChIP)
Ce kit d’IP de la chromatine, qui contient suffisamment de réactifs pour réaliser 30 dosages par ChIP avec des contrôles appropriés, utilise un protocole optimisé et un format pratique de colonne à centrifuger. Le kit comprend un module de préparation de la chromatine complet (également disponible séparément) afin d’extraire et de solubiliser les complexes d’interaction ADN-protéine réticulés à partir des cellules, plus un module d’immunoprécipitation qui contient de l’agarose-protéine A/G de qualité ChIP, à haute capacité.Points clés :
- Protocole de dosage par ChIP simple et rationalisé (< 8 heures)
- Isolement et lyse des noyaux avec une grande efficacité
- Digestion enzymatique simple et reproductible
- Faible bruit de fond et résine d'agarose-protéine A/G à haute capacité
- Réactifs de contrôle positif hautement spécifiques inclus : anticorps anti-ARN polymérase II et amorces de PCR GADPH
- Format de colonne à centrifuger rapide et reproductible ; colonnes et tubes de prélèvement inclus
- Purification de l'ADN avec un taux de récupération élevé
- Choisissez un kit de dosage par ChIP complet ou le module de préparation de la chromatine séparé
Comprend :
Le kit contient le module de préparation de la chromatine (N° Réf. 26158 ; 11 composants) afin d’extraire la chromatine, ainsi qu’un ensemble de réactifs d’immunoprécipitation complet (15 composants) pour les expériences d’IP utilisant des contrôles
Spécification
Dès réception, stocker à 4°C | |
Pierce™ | |
Agarose | |
Flacon |
Suspension liquide | |
Anticorps IgG | |
Protéine A / G | |
Affinité, résine d’agarose |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.