Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Alkaline Phosphatase
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
20 mg
5 x 20 mg
Conditionnement:
100mg
20mg
Description
La phosphatase alcaline Thermo Scientific™ Pierce est une enzyme purifiée de phosphatase alcaline intestinale de veau (PA ou alk-phos) à utiliser dans les dosages d’activité et la conjugaison d’anticorps pour les applications ELISA et d’immunohistochimie.
Points clés :
- Forme purifiée - prête à se conjuguer sans dialyse préalable
- L’activité n’est pas affectée par l’exposition à des agents antibactériens tels que l’azoture de sodium ou le thimérosal
- Activité spécifique > 2 000 unités/mg
- Une unité est définie comme la quantité qui hydrolysera 1,0 mol de p -nitrophényl phosphate par minute à 37° C dans 1,0 M de diéthanolamine, 0,5 mm de MgCl2, pH 7,8
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker à 2–8°C. |
| Forme | Pleine |
| À utiliser avec (application) | Étude des protéines |
| Gamme de produits | Pierce |
| Marqueur ou colorant | AP (phosphatase alcaline) |
| Quantité | 20 mg |